6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919107-1G OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA 183 EUR
APOSOR919107-1G APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Formula: C₇H₅NO₃
MW: 151,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369767
Núm. CAS: 78213-03-3