Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate 95%
OR919124-10G OR919124-1G OR919124-25G
APOSOR919124-10GEA 328 EUR
APOSOR919124-10G APOSOR919124-1G APOSOR919124-25G
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate 95%
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
Formula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043412
Núm. CAS: 62054-49-3