1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: But-3-yn-2-amine hydrochloride
OR919147-1G OR919147-250MG
APOSOR919147-1GEA 75.4 EUR
APOSOR919147-1G APOSOR919147-250MG
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride
Formula: C₄H₇N·ClH
MW: 105,566 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752577
Núm. CAS: 42105-26-0