Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919154-1G OR919154-250MG OR919154-500MG
APOSOR919154-1GEA 654 EUR
APOSOR919154-1G APOSOR919154-250MG APOSOR919154-500MG
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Formula: C₂₃H₂₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094886
Núm. CAS: 371770-32-0