Adenine hydrochloride hydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR919168-100G OR919168-500G
APOSOR919168-100GEA 0 EUR
APOSOR919168-100G APOSOR919168-500G
Adenine hydrochloride hydrate 95%
Adenine hydrochloride hydrate
Formula: C₅H₅N₅·HCl·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150864
Núm. CAS: 916986-40-8