4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR919181-1G
APOSOR919181-1GEA 30.6 EUR
APOSOR919181-1G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₅ClN₂OS
MW: 188,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16657918
Núm. CAS: 148256-82-0