3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-((Dimethylamino)methyl)aniline
OR919226-1G
APOSOR919226-1GEA 119 EUR
APOSOR919226-1G
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036095
Núm. CAS: 27958-77-6