3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919247-5G
APOSOR919247-5GEA 278 EUR
APOSOR919247-5G
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14553191
Núm. CAS: 4780-14-7