3-Methylbenzoyl cyanide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919252-1G OR919252-250MG
APOSOR919252-1GEA 502 EUR
APOSOR919252-1G APOSOR919252-250MG
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
3-Methylbenzoyl cyanide
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658475
Núm. CAS: 5955-74-8