(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)cyclopropanamine
OR919268-1G
APOSOR919268-1GEA 266 EUR
APOSOR919268-1G
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₇H₉ClN₂S
MW: 188,678 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18837200
Núm. CAS: 1289388-63-1