3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919394-1G OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA 184 EUR
APOSOR919394-1G APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13152308
Núm. CAS: 69574-07-8