2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 201 EUR
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Formula: C₇H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01549685
Núm. CAS: 24945-13-9