3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919494-1G OR919494-250MG
APOSOR919494-1GEA 754 EUR
APOSOR919494-1G APOSOR919494-250MG
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine
Formula: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701100
Núm. CAS: 1428532-82-4