3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919520-1G OR919520-5G
APOSOR919520-1GEA 183 EUR
APOSOR919520-1G APOSOR919520-5G
3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
3-Chloro-4-nitro-1H-indole
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689792
Núm. CAS: 208511-07-3