Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 435 EUR
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381105
Núm. CAS: 78167-68-7