(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR919615-250MG OR919615-1G
APOSOR919615-250MGEA 380 EUR
APOSOR919615-250MG APOSOR919615-1G
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690391
Núm. CAS: 1416444-91-1