6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR919629-5G
APOSOR919629-5GEA 66.7 EUR
APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20528005
Núm. CAS: 259793-88-9