2-Amino-1-boc-imidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-aminoimidazole-1-carboxylate
OR919651-1G OR919651-250MG OR919651-5G
APOSOR919651-1GEA 236 EUR
APOSOR919651-1G APOSOR919651-250MG APOSOR919651-5G
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
2-Amino-1-boc-imidazole
Formula: C₈H₁₃N₃O₂
MW: 183,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20702858
Núm. CAS: 929568-19-4