Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR919720-1G OR919720-5G
APOSOR919720-1GEA 430 EUR
APOSOR919720-1G APOSOR919720-5G
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22200342
Núm. CAS: 1296201-68-7