2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ethynyl-5-(pyridin-2-yl)thiophene
OR9198-1G OR9198-250MG OR9198-50MG
APOSOR9198-1GEA 483 EUR
APOSOR9198-1G APOSOR9198-250MG APOSOR9198-50MG
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
Formula: C₁₁H₇NS
MW: 185,245 g/mol
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271876
Núm. CAS: 132464-90-5