(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919860-1G
OR919860-250MG
OR919860-5G
APOSOR919860-1GEA
151
EUR
APOSOR919860-1G
APOSOR919860-250MG
APOSOR919860-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formula:
C₆H₇ClN₂·2ClH MW: 215,508 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD23135891 Núm. CAS: 1557921-62-6 |