3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919866-1G OR919866-5G
APOSOR919866-1GEA 319 EUR
APOSOR919866-1G APOSOR919866-5G
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
3-(Methoxymethoxy)aniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21195211
Núm. CAS: 96649-05-7