Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl2-(chloromethyl)acrylate
OR919913-1G OR919913-5G
APOSOR919913-1GEA 166 EUR
APOSOR919913-1G APOSOR919913-5G
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
Formula: C₅H₇ClO₂
MW: 134,561 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617809
Núm. CAS: 922-15-6