2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Methyl 2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR919993-1G OR919993-5G
APOSOR919993-1GEA 31.9 EUR
APOSOR919993-1G APOSOR919993-5G
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570171
Núm. CAS: 220060-08-2