5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 452 EUR
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Formula: C₁₁H₇NO
MW: 169,179 g/mol
Pto. de fusión: 75,5…77.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435847
Núm. CAS: 501944-63-4