N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920016-1G OR920016-5G
APOSOR920016-1GEA 46.4 EUR
APOSOR920016-1G APOSOR920016-5G
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032277
Núm. CAS: 5234-26-4