Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate
OR920076-1G OR920076-250MG OR920076-5G
APOSOR920076-1GEA 52.2 EUR
APOSOR920076-1G APOSOR920076-250MG APOSOR920076-5G
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21641337
Núm. CAS: 19444-23-6