1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
OR920436-1G
OR920436-5G
APOSOR920436-1GEA
46.4
EUR
APOSOR920436-1G
APOSOR920436-5G
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Formula:
C₅H₈N₂S MW: 128,195 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25959069 Núm. CAS: 14486-52-3 |