4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920479-1G OR920479-250MG
APOSOR920479-1GEA 43.5 EUR
APOSOR920479-1G APOSOR920479-250MG
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366674
Núm. CAS: 31166-29-7