4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-(Furan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[4-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9205-1G
OR9205-250MG
APOSOR9205-1GEA
484
EUR
APOSOR9205-1G
APOSOR9205-250MG
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula:
C₁₆H₁₉BO₃ MW: 270,131 g/mol Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08435855 Núm. CAS: 868755-79-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |