5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920522-1G OR920522-250MG
APOSOR920522-1GEA 161 EUR
APOSOR920522-1G APOSOR920522-250MG
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
Formula: C₃HBrN₄
MW: 172,971 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381102
Núm. CAS: 1427475-12-4