1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920626-2G
OR920626-5G
APOSOR920626-2GEA
435
EUR
APOSOR920626-2G
APOSOR920626-5G
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ MW: 196,243 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26131670 Núm. CAS: 72244-69-0 |