5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-1GEA 308 EUR
APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19443343
Núm. CAS: 6794-35-0