8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920734-1G OR920734-250MG
APOSOR920734-1GEA 591 EUR
APOSOR920734-1G APOSOR920734-250MG
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formula: C₆H₄ClN₃O
MW: 169,568 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21640309
Núm. CAS: 1020042-77-6