((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920740-1G OR920740-250MG
APOSOR920740-1GEA 0 EUR
APOSOR920740-1G APOSOR920740-250MG
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene 95%
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene
Formula: C₁₂H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483839
Núm. CAS: 37005-79-1