4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR920787-1G
APOSOR920787-1GEA 426 EUR
APOSOR920787-1G
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO·ClH
MW: 149,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21606609
Núm. CAS: 1427195-23-0