N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920806-1G OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA 430 EUR
APOSOR920806-1G APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formula: C₅H₉N₃·2ClH
MW: 184,067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19689724
Núm. CAS: 948572-94-9