6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920838-1G OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA 60.9 EUR
APOSOR920838-1G APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19203440
Núm. CAS: 64068-00-4