Boc-L-glutamine methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate
OR920855-1G
OR920855-5G
APOSOR920855-1GEA
151
EUR
APOSOR920855-1G
APOSOR920855-5G
Boc-L-glutamine methyl ester 97%
Boc-L-glutamine methyl ester
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₅ MW: 260.287 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD25541921 Núm. CAS: 4976-88-9 |