7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR920868-1G
OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA
453
EUR
APOSOR920868-1G
APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₆N₂·2ClH MW: 213,148 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26743659 Núm. CAS: 1588441-26-2 |