(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9209-1G OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA 433 EUR
APOSOR9209-1G APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Pto. de fusión: 47,5…49.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271943
Núm. CAS: 876728-39-1
UN: 3259
ADR: 8,III