3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920954-1G
OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA
183
EUR
APOSOR920954-1G
APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formula:
C₆H₆ClNO MW: 143,571 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20327964 Núm. CAS: 857201-58-2 |