sec-Butyl methanesulphonate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921213-1G OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA 270 EUR
APOSOR921213-1G APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Formula: C₅H₁₂O₃S
MW: 152,212 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (2 mm Hg)
Densidad: 1,1053 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01715284
Núm. CAS: 16156-54-0