7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR921245-1G
APOSOR921245-1GEA 480 EUR
APOSOR921245-1G
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Formula: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11043248
Núm. CAS: 909723-04-2