3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921265-25G OR921265-5G
APOSOR921265-25GEA 806 EUR
APOSOR921265-25G APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664139
Núm. CAS: 3702-12-3