(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921307-1G OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA 841 EUR
APOSOR921307-1G APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111639
Núm. CAS: 1149384-35-9