1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921315-1G OR921315-250MG
APOSOR921315-1GEA 185 EUR
APOSOR921315-1G APOSOR921315-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18380871
Núm. CAS: 1260385-57-6