(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921317-1G
APOSOR921317-1GEA 273 EUR
APOSOR921317-1G
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
Formula: C₄H₄BrNOS
MW: 194,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09746337
Núm. CAS: 204513-31-5