Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-Hydroxycyclohexanecarboxylate
OR921319-1G OR921319-5G
APOSOR921319-1GEA 60.9 EUR
APOSOR921319-1G APOSOR921319-5G
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975826
Núm. CAS: 37722-82-0