Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921329-1G OR921329-250MG
APOSOR921329-1GEA 301 EUR
APOSOR921329-1G APOSOR921329-250MG
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20685906
Núm. CAS: 109837-32-3